Learn More
Éter de bisfenol F bis(3-cloro-2-hidroxipropil) Para-Para, TRC
Código de producto. 30343492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30343492 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30343492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB519680250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol F Bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) Ether
CAS 235741-59-0
Fórmula molecular C19 H22 Cl2 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo Bisphenol F bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) Ether Para-Para, 2-Propanol, 1,1'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[3-chloro-, Bisphenol F bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether, p,p'-BFDGE.2HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22Cl2O4/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,22-23H,9-13H2
SMILES OC(CCl)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CCl)cc2)cc1
Nombre IUPAC 1-cloro-3-[4-[[4-(3-cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]metil]fenoxi]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 385.282
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.09