Learn More
Éter bis(2,3-dihidroxipropil) de bisfenol F, TRC
Código de producto. 30329820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30329820 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30329820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB519550250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol F Bis(2,3-dihydroxypropyl) Ether
CAS 72406-26-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H24 O6
Cantidad 250 mg
Sinónimo BFDGE.2H2O, 3,3'-[Methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-propanediol], Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
SMILES OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
Nombre IUPAC 3-[4-[[4-(2,3-dihidroxipropoxi)fenil]metil]fenoxi]propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 348.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1573
Porcentaje de pureza >95