Learn More
Bisfenol AP, TRC
Código de producto. 30133704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133704 10 g 10 g
30132435 25 g 25 g
30010155 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51948510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1571-75-1
Fórmula molecular C20 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 290.36
Sinónimo Phenol, 4,4'-(α-methylbenzylidene)di- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Phenylethylidene)bis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethane, 1-Phenyl-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)ethane, 4,4'-(1-Phenylethylidene)diphenol, 4,4'-(α-Methylbenzylidene)diphenol, Bis(4-hydroxyphenyl)methylphenylmethane, Bisp-Ap, Bisphenol ACP, Bisphenol AP, NK-AP, α,α-Bis(4-hydroxyphenyl)ethylbenzene
Nombre IUPAC 4-[1-(4-hidroxifenil)-1-fenilfenol
SMILES CC(c1ccccc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol AP
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O2/c1-20(15-5-3-2-4-6-15,16-7-11-18(21)12-8-16)17-9-13-19(22)14-10-17/h2-14,21-22H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1307