Learn More
Éter monobencílico de bisfenol A (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisphenol A Monobenzyl Ether |
| CAS | 42781-88-4 |
| Fórmula molecular | C22H22O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[1-Methyl-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22O2/c1-22(2,18-8-12-20(23)13-9-18)19-10-14-21(15-11-19)24-16-17-6-4-3-5-7-17/h3-15,23H,16H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(4-fenilmetoxifenil)propan-2-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 318.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.162 |