Learn More
Éter diglicidílico de bisfenol A, TRC
Código de producto. 30344499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344499 50 mg 50 miligramos
30329855 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30344499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51950050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis-(4-glycidyloxyphenyl)propane
CAS 1675-54-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H24 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo BADGE, Propane, 2,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (6CI,8CI), 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane], 2,2-Bis(4-glycidoxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane diglycidyl ether, 2,2-Bis(4'-glycidoxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-glycidyloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane diglycidyl ether, 2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropyloxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, 2,2-Di(4-glycidyloxyphenyl)propane, 4,4'-Bis(2,3-epoxypropoxy)diphenyldimethylmethane, 4,4'-Isopropylidenebis[1-(2,3-epoxypropoxy)benzene], 4,4'-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, Badge (crosslinking agent), Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane diglycidyl ether, Bisphenol A bisglycidyl ether, Bisphenol A bisoxiranyl ether, Bisphenol A diglycidyl ether, DGEBA, Dian diglycidyl ether, Diglycidyl bisphenol A ether, Diglycidyl diphenylolpropane ether, Diglycidylbisphenol A, Diomethane diglycidyl ether, NSC 5022
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
SMILES CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
Nombre IUPAC 2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]metil]oxirano
Peso molecular (g/mol) 340.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1675
Porcentaje de pureza >95