Learn More
Bisfenol A-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisphenol A ring-d8 |
| CAS | 92739-58-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 2H8 H8 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[phen-2,3,5,6-d4-ol], Bisphenol A-d8, Bisphenol A (ring-D8), 2,2-Bis(4-hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)propane, 4,4'-Isopropylidenediphenol (ring-D8) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C(C)(C)c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 236.34 |
| Mostrar más |