Learn More
Bisfenol A Bissulfato Diamonio Sal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisphenol A Bissulfate Diammonium Salt |
| CAS | 857283-05-7 |
| Fórmula molecular | C15H22N2O8S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O8S2.2H3N/c1-15(2,11-3-7-13(8-4-11)22-24(16,17)18)12-5-9-14(10-6-12)23-25(19,20)21;;/h3-10H,1-2H3,(H,16,17,18)(H,19,20,21);2*1H3 |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].CC(C)(c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1)c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2 |
| Nombre IUPAC | sulfato de diazanio;[4-[2-(4-sulfonatooxifenil)propan-2-il]fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 422.47 |