Learn More
Éter bis(4-aminofenil) de bisfenol A, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324411 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30324411 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10655525
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether
CAS 13080-86-9
Nombres de analitos o componentes Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C27 H26 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 4,4'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[benzenamine] (ACI), Aniline, 4,4'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]di- (7CI, 8CI), 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy)dianiline, 4,4'-[Isopropylidenebis(1,4-phenylene)dioxy]dianiline, 4,4'-Propane-2,2-diylbis(4,1-phenyleneoxy)dianiline, 4-[4-[2-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]benzenamine, [4-(4-[1-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy)phenyl]amine, BAPP, Bisphenol A bis(4-aminophenyl) ether
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
SMILES CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
Nombre IUPAC 4-[4-[2-[4-(4-aminofenoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]anilina
Peso molecular (g/mol) 410.507
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410,199 g/mol