Learn More
Éter bis(3-cloro-2-hidroxipropil) de bisfenol A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisphenol A Bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) Ether |
| CAS | 4809-35-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H26 Cl2 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | BADGE.2HCl, 2-Propanol, 1,1'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[3-chloro-, 2-Propanol, 1,1'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]bis[3-chloro- (7CI,8CI), 2,2-Bis[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propane, Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26Cl2O4/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,24-25H,11-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(c1ccc(OCC(O)CCl)cc1)c2ccc(OCC(O)CCl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-[4-[2-[4-(3-cloro-2-hidroxipropoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 413.33 |
| Mostrar más |