Learn More
Bisfenol A, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444093 1000 g 1000 g
11454093 250 g 250 g
11464093 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10324.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80-05-7 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Bisphenol A is an important monomer used in the production of polycarbonate plastics which is utilized to make various consumer goods like water bottles, sports equipment, medical devices, eyeglass lenses, house hold electronics, compact discs (CDs) and digital versatile discs (DVDs). Bisphenol A containing epoxy resins are used to make lining in water pipes. It is used as a precursor to prepare flame retardant tetrabromobispheonl A, polysulfones and polyether ketones, which are antioxidants in some plasticizers. It acts as a polymerization inhibitor in poly vinyl chloride (PVC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bisfenol A es un importante monómero utilizado en la producción de plásticos de policarbonato que se utiliza para fabricar diversos bienes de consumo como botellas de agua, equipos deportivos, dispositivos médicos, lentes de gafas, electrónica de la casa, discos compactos (CD) y discos versátiles digitales (DVD). El bisfenol A, que contiene resinas epoxídicas, se utiliza para hacer revestimientos en tuberías de agua. Se utiliza como precursor para preparar tetrabromobisfenol A pirorretardante, polisulfonas y poliéter cetonas, que son antioxidantes en algunos plastificadores. Actúa como inhibidor de polimerización en el cloruro de polivinilo (PVC).
Solubilidad
Soluble en solución acuosa alcalina, ácido acético, alcohol y acetona. Ligeramente soluble en tetracloruro de carbono. Tiene una baja solubilidad en el agua.
Notas
Incompatible con anhídridos de ácido, cloruros ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-05-7
Fórmula molecular C15H16O2
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD00002366
Clave InChI IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
PubChem CID 6623
ChEBI CHEBI:33216
Nombre IUPAC 4-[2-(4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A
Punto de fusión 153°C to 158°C
Punto de ebullición 200°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 227°C (440°F)
Cantidad 1000 g
Beilstein 1107700
Índice Merck 14,1297
Información de solubilidad Soluble in aqueous alkaline solution,acetic acid,alcohol and acetone. Slightly soluble in carbon tetrachloride. It has poor solubility in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza ≥97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bisphenol A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bisphenol A