Learn More
Éter glicidílico de bisfenol A (3-cloro-2-hidroxipropil), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30312336 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30312336 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10655540
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether
CAS 13836-48-1
Nombres de analitos o componentes Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H25 Cl O4
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 1-Chloro-3-[4-[1-methyl-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]-2-propanol, BADGE.HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClO4/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,23H,11-14H2,1-2H3
SMILES CC(C)(c1ccc(OCC(O)CCl)cc1)c2ccc(OCC3CO3)cc2
Nombre IUPAC 1-cloro-3-[4-[2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 376.874
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.144 g/mol