Learn More
Bisfenol A-2,2',6,6'-d4, TRC
Código de producto. 30330438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330438 2 mg 2 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30330438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5195072MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A-2,2',6,6'-d4
CAS 102438-62-0
Fórmula molecular C15 D4 H12 O2
Cantidad 2 mg
Sinónimo Phen-3,5-d2-ol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- (9CI), Bisphenol A-2,2',6,6'-d4, Bisphenol A-2,2',6,6'-D4, 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphen-3,5-d2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1cc(O)cc([2H])c1C(C)(C)c2c([2H])cc(O)cc2[2H]
Nombre IUPAC 3,5-dideuterio-4-[2-(2,6-dideuterio-4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 232.311
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1401