Learn More
Bisfenol A-13C12 Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30134018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134018 10 mg 10 miligramos
30008336 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51951310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313730-08-3
Fórmula molecular 13C12 C9 H24 O8
Peso molecular (g/mol) 416.32
Sinónimo 4-[1-(4-Hydroxyphenyl-13C6)-1-methylethyl]phenyl-13C6 beta-D-glucopyranosiduronic acid, Bisphenol A beta-D-Glucuronide (diphenylen-13C12), Bisphenol A beta-D-Monoglucuronide (diphenylen-13C12)
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-[2-(4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)propano-2-il](1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il]oxioxano-2-carboxílico
SMILES CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)[13cH][13cH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A-13C12 beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24O8/c1-21(2,11-3-7-13(22)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h3-10,15-18,20,22-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1874
Porcentaje de pureza >95%