Learn More
Bisoprolol, Mikromol™
Código de producto. 17983626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17983626 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17983626 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bisoprolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisoprolol
CAS 66722-44-9
Nombres de analitos o componentes Bisoprolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H31 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bisoprolol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1
Nombre IUPAC 1-(propan-2-ilamino)-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 325.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.2253 g/mol