Learn More
Bisoprolol hemifumarato, TRC
Código de producto. 17993835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993835 50 mg 50 miligramos
17921875 25 mg 25 miligramos
17924505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51050050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104344-23-2
Fórmula molecular 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 766.9582
Sinónimo 2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9CI), 2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), 2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (±)-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (8CI), Bisoprolol fumarate, Bisoprolol hemifumarate, Concor, Detensiel, EMD 33512, Emcor, Emvoncor, Eurtadal, Isoten, Maintate, Monocor, Soprol, Zebeta
Nombre IUPAC (E)-pero-2-ácido enedioico; 1-(propano-2-ilamino)-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propano-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisoprolol fumarate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.4616
Porcentaje de pureza >95%