Learn More
Sal de hemifumarato de bisoprolol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422438 100 mg 100 miligramos
15412438 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56014.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 104344-23-2 | C40H66N2O12 | 766.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104344-23-2
Fórmula molecular C40H66N2O12
Peso molecular (g/mol) 766.97
Número MDL MFCD00792743,MFCD00792743,MFCD00792743,MFCD00865795
Clave InChI VMDFASMUILANOL-WXXKFALUNA-N
Sinónimo bisoprolol fumarate, 1-4-2-isopropoxyethoxy methyl phenoxy-3-isopropylamino propan-2-ol fumarate, but-2-enedioic acid; 1-propan-2-ylamino-3-4-2-propan-2-yloxyethoxymethyl phenoxy-2-propanol, but-2-enedioic acid; 1-propan-2-ylamino-3-4-2-propan-2-yloxyethoxymethyl phenoxy propan-2-ol
PubChem CID 53394791
Nombre IUPAC ácido but-2-enedioico; 1-(propan-2-ilamino)-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propan-2-ol
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1.CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisoprolol hemifumarate salt
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,1295
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.49
Porcentaje de pureza 98%