Learn More
Bisoprolol hemifumarate, MedChemExpress
Descripción
Bisoprolol hemifumarate is a potent, selective and orally active β1-adrenergic receptor blocker with little activity on β2-receptor. Bisoprolol hemifumarate has the potential for hypertension, coronary artery disease and stable ventricular dysfunction research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisoprolol hemifumarate |
| CAS | 104344-23-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H31NO4.1/2C4H4O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.19 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (26.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1.OC(/C=C/C(O)=O)=O.[1/2] |
| Peso molecular (g/mol) | 766.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 766.96 |
| Mostrar más |