Learn More
Fumarato de bisoprolol, Mikromol™
Código de producto. 17993636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993636 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17993636 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.080250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fumarato de bisoprolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisoprolol fumarate
CAS 104344-23-2
Nombres de analitos o componentes Bisoprolol fumarate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; 1-(propan-2-ilamino)-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 766.9582
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 766,4616 g/mol