Learn More
Fumarato de bisoprolol, LoGiCal
Código de producto. 30463456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463456 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463456 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0460.08
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisoprolol fumarate
CAS 104344-23-2
Nombres de analitos o componentes Bisoprolol fumarate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; 1-(propan-2-ilamino)-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propan-2-ol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 766.9582
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 766,4616 g/mol