Learn More
Fumarato de bisoprolol EP Impureza S, Mikromol™
Descripción
Fumarato de bisoprolol EP Impureza S
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 123-08-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), Bisoprolol Imp. S (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity S, Bisoprolol Impurity S, p-Hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, para-Hydroxybenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibenzaldehído |
| Mostrar más |