Learn More
Fumarato de bisoprolol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30459175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459175 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459175 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0460.0801
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Fumarato de bisoprolol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisoprolol fumarate
CAS 104344-23-2
Nombres de analitos o componentes Bisoprolol fumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4
Concentración 1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate
Fórmula InChI InChI=1 S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20 H,9-13H2,1-4H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; 1-(propan-2-ilamino)-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propan-2-ol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 766.9582
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.4616 g/mol