Learn More
Bisoprolol EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Bisoprolol EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| CAS | 1225195-70-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H38 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bisoprolol Fumarate Imp. C (EP), Bisoprolol Imp. C (EP), (RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Impurity C, Bisoprolol Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(13-16-9-5-6-10-17(16)19(20,21)22)23-11-12-25-18(24)15-7-3-2-4-8-15;/h2-10,14,23H,11-13H2,1H3;1H |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]metil]fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Mostrar más |