Learn More
Bisoctrizole, MedChemExpress
Código de producto. 16418496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418496 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0897
MedChemExpress Bisoctrizole is a broad-spectrum ultraviolet radiation absorber, absorbing UVB as well as UVA rays; also reflects and scatters UV.
Bisoctrizole is a broad-spectrum ultraviolet radiation absorber, absorbing UVB as well as UVA rays
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisoctrizole
CAS 103597-45-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H50N6O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Acetone : 1 mg/mL (1.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(N2N=C3C(C=CC=C3)=N2)C=C(C(C)(C)CC(C)(C)C)C=C1CC4=CC(C(C)(C)CC(C)(C)C)=CC(N5N=C6C(C=CC=C6)=N5)=C4O
Peso molecular (g/mol) 658.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 658.87
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid