Learn More
Óxido de vanadio y bismuto, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343618 100 g 100 g
11333618 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039220.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14059-33-7 | BiO4V | 323.918 g/mol
Bismuth vanadium oxide is used as a pigment due to its hiding power. It also finds use in paints, coatings, plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14059-33-7
Fórmula molecular BiO4V
Peso molecular (g/mol) 323.918
Número MDL MFCD00064836
Clave InChI YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bismuth vanadate
PubChem CID 20243764
Nombre IUPAC bismuto;trioxido(oxo)vanadio
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth vanadium oxide
Color De rojo a amarillo
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3285
Información de solubilidad Soluble in acids; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 323
Porcentaje de pureza 99.9%