Learn More
Isopropóxido de titanio de bismuto, 5 % p/v en isopropanol, envasado bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific™
Código de producto. 11310058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11310058 100 mL 100 ml
11300058 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042840.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 338391-61-0
Fórmula molecular C21H49BiO7Ti
Número MDL MFCD01865878
Sinónimo bismuthane titanium, bismuth-titanium 1/1, bismuth, compd. with titanium 1:1, bismuth titanium isopropoxide w/v in isopropanol, bismuth titanium isopropoxide w/v in isopropanol, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth titanium isopropoxide
Color Yellow
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal BiTi[OCH(CH3)2]7
Cantidad 100 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 670.48
Forma física Liquid