Learn More
Subsalicilato de bismuto, TRC
Código de producto. 30136393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136393 250 mg 250 miligramos
30009200 1 g 1 g
30006675 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB497290250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14882-18-9
Fórmula molecular C7 H5 Bi O4
Peso molecular (g/mol) 362.09
Sinónimo Bismuth subsalicylate, 2-hydroxy-4H-1,3,2-Benzodioxabismin-4-one, (2-Hydroxybenzoato-O1,O2)oxobismuth,, Oxo(salicylato)bismuth, Basic Bismuth Salicylate, Bismogenol Tosse Inj., Bismuth Oxysalicylate, Bismuth Subsalicylate, Peptosil;
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1,3,2-benzodioxabismina-4-una
SMILES O[Bi]1OC(=O)c2ccccc2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Subsalicylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.9992
Porcentaje de pureza >95%