Learn More
Bismuth Subsalicylate, MedChemExpress
Código de producto. 16490988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490988 5 g 5 g
16408528 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0550
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Bismuth Subsalicylate is a potent and orally active antacid and anti-diarrheal agent. Bismuth Subsalicylate reduces inflammation/irritation of stomach and intestinal lining through inhibition of prostaglandin synthesis in vivo. Bismuth Subsalicylate is widely used for the research of diarrheal disorders, including indigestion, diarrhoea, nausea, et al.
Bismuth Subsalicylate is a potent and orally active antacid and anti-diarrheal agent. Bismuth Subsalicylate reduces inflammation/irritation of stomach and intestinal lining through inhibition of prostaglandin synthesis in vivo. Bismuth Subsalicylate is widely used for the research of diarrheal disorders, including indigestion, diarrhoea, nausea, et al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Subsalicylate
CAS 14882-18-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5BiO4
Cantidad 5 g
Sinónimo Bismuth oxysalicylate Bismuth(III) salicylate basic
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[Bi](O)OC2=CC=CC=C12
Peso molecular (g/mol) 362.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.09
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation