Learn More
Subnitrato de bismuto, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth Subnitrate |
| CAS | 1304-85-4 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | Bi H O2 . 4 Bi H2 N O5 |
| Sinónimo | Bismuth subnitrate, Bismuth hydroxide nitrate oxide (Bi5O(OH)9(NO3)4) (8CI), Basic Bismuth Nitrate, Bismuth Magistery, Bismuth Oxynitrate, Bismuth Subnitrate, Bismuth Subnitricum, Bismuth white, Bismuthyl Nitrate, Blanc de Fard, C.I. 77169, C.I. Pigment White 17, Cosmetic White, Flake White, Magistery of bismuth, Novismuth, OrbeSeal, Pigment White 17, Roter, Snowcal 5SW, Spanish White, Vicalin, Vikaline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9 |
| SMILES | O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | nitrato de dihidroxibismutanilo;hidroxi(oxo)bismutano |
| Peso molecular (g/mol) | 1461.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1461.8728 |