Learn More
Subgalato de bismuto, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth Subgallate |
| CAS | 99-26-3 |
| Fórmula molecular | C7H5BiO6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,7-Dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic Acid, Basic Bismuth Gallate, Bismuth Gallate Basic, Bismuth(III) Subgallate, Dermatol, Devrom |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O5.Bi.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10;;/h1-2,8-10H,(H,11,12);;1H2/q;+3;/p-3 |
| SMILES | O[Bi]1Oc2cc(cc(O)c2O1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4-dihidroxi-1,3,2-benzodioxabismol-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 394.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.989 |