Learn More
Hidrato subgalato de bismuto, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411227 500 g 500 g
11401227 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24187.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 342406-26-2 | C7H5BiO6 | 394.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 342406-26-2
Fórmula molecular C7H5BiO6
Peso molecular (g/mol) 394.09
Número MDL MFCD00044980
Clave InChI JAONZGLTYYUPCT-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth subgallate, wismutgallathydroxid, dermatol, bismuth gallate, dermatol puder, bismuth subgallas, bismutum subgallicum, basic bismuth gallate, gallic acid bismuth basic salt, wismutgallat, basisches
PubChem CID 16682999
Nombre IUPAC 2,7-dihydroxy-2H-benzo[d]1,3-dioxa-2-bismacyclopentane-5-carboxylic acid
SMILES O[Bi]1OC2=C(O1)C(O)=CC(=C2)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth subgallate hydrate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.10 (Anhydrous)