Learn More
Polvo de bismuto, malla -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381158 500 g 500 g
11371158 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010111.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-69-9
Fórmula molecular Bi
Peso molecular (g/mol) 208.98
Número MDL MFCD00134033
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nombre IUPAC bismuto
SMILES [Bi]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth powder
Cantidad 500 g
Tamaño de malla −325 Mesh
Olor Odorless
Peso Apparent density: 3.2g/cm3 to 4.0g/cm3
Formulario Polvo, densidad aparente 3,2-4,0g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.5%