Learn More
Polvo de bismuto, malla -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371158 100 g 100 g
11381158 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010111.22
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-69-9
Fórmula molecular Bi
Peso molecular (g/mol) 208.98
Número MDL MFCD00134033
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nombre IUPAC bismuto
SMILES [Bi]
Specifica
Nombre del producto químico o material Bismuth powder
Cantidad 100 g
Tamaño de malla −325 Mesh
Olor Odorless
Peso Apparent density: 3.2g/cm3 to 4.0g/cm3
Formulario Polvo, densidad aparente 3,2-4,0g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.5%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuto
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Sólido inflamable.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P370+P378-En caso de incendio: UtilizarCO2, polvo exintor ochorro de agua rociada. para la extinción.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.