Learn More
Polvo de bismuto, malla -100, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth powder |
| Cantidad | 500 g |
| Tamaño de malla | −100 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Peso | Apparent density: 3.8g/cm3 to 4.6g/cm3 |
| Formulario | Polvo, densidad aparente 3,8-4,6g/cm |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3089 |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |