Learn More
Yoduro de bismuto y potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth Potassium Iodide |
| CAS | 41944-01-8 |
| Fórmula molecular | BiI7K4 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Bi.7HI.4K/h;7*1H;;;;/q+3;;;;;;;;4*+1/p-7 |
| SMILES | [K+].[K+].[K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[Bi+3] |
| Nombre IUPAC | bismuto;tetrapotasio;heptaiyoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 1253.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1253.1665 |