Learn More
Piezas de bismuto, 10 cm y abajo, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11326618
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize':
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11326618 5 kg 5 Kg
11316618 250 g 250 g
11306618 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11326618 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 012208.A7
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-69-9
Fórmula molecular Bi
Peso molecular (g/mol) 208.98
Número MDL MFCD00134033
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nombre IUPAC bismuto
SMILES [Bi]
Specifications
Nombre del producto químico o material Bismuth
Color Gris
Aspecto Gray needles
Densidad 9.79g/cm3
Cantidad 5 kg
Olor Odorless
Presión de vapor 1 hPa (1mm Hg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Piezas, 10 cm y hacia abajo