Learn More
Nitrato de bismuto pentahidratado, TRC
Código de producto. 30337478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337478 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30337478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4973001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Nitrate Pentahydrate
CAS 10035-06-0
Cantidad 1 g
Fórmula molecular BiH13N3O14
Sinónimo Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Hydrate (3:1:5), Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Pentahydrate (3:1:5), Bismuth Trinitrate Pentahydrate, Bismuth(III) Nitrate Pentahydrate, Granions de Bismuth
Fórmula InChI InChI=1S/Bi.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC bismuto;trinitrato;pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 488.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.9967