Learn More
Agujas de bismuto, 1-5 cm de largo, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331158 2 kg 2 Kg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11331158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010109.A3
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth needles
Nombre de nota 1 to 5cm (0.4 to 2 in.) long
CAS 7440-69-9
Cantidad 2 kg
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Bi
Número MDL MFCD00134033
Sinónimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Bi]
Nombre IUPAC bismuto
Peso molecular (g/mol) 208.98
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Porcentaje de pureza 99.998%