Learn More
Lingote de bismuto plomo estaño (metal de Rose), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378498 100 g 100 g
11388498 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040516.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
Rose's metal was used as the droplet fluid, because it has a low melting point (e460 K). Rose's metal is used as a sample in computer-controlled diffractometer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56001-37-7
Fórmula molecular C10H14N5Na2O14P3
Peso molecular (g/mol) 567.14
Número MDL MFCD03410297
Clave InChI FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Sinónimo guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
Nombre IUPAC disodium phosphono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Punto de fusión 95°C to 96°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt%
Cantidad 100 g
Formulario Aleación de baja fusión
Notas del porcentaje del ensayo (metal de Rose)
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..