Learn More
Lingote de bismuto plomo estaño cadmio (metal de Wood), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367528 500 g 500 g
11357528 100 g 100 g
11347528 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033218.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 8049-22-7 | Cd12Sn2 | 1586.388 g/mol
Wood's metal is useful as a low-melting solder, low-temperature casting metal, high temperature coupling fluid in heat baths, and as a fire-melted valve element in fire sprinkler systems in buildings. It is also used as a filler when bending thin-walled metal tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8049-22-7
Fórmula molecular Cd12Sn2
Peso molecular (g/mol) 1586.388
Número MDL MFCD00198175
Clave InChI OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
PubChem CID 71434152
Nombre IUPAC cadmio;estaño
SMILES [Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Color Gris
Punto de fusión 71°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Formulario Lingote, aleación fusible
Notas del porcentaje del ensayo (Metal de Wood)
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in water.