Learn More
Estándar interno de bismuto para el método ASTM D5059 parte A y C, Bi a 0,793 g/l, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth Internal Standard for method ASTM D5059 |
| Nombre de nota | Part A and C, Bi at 0.793g/L |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD00134033 |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 100 g |