Learn More
Lingote/botón de bismuto,≈ 36 mm de diámetro x 8 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404945 1 Pc. cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15404945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045102.KF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth ingot/button
Color Gris
Nombre de nota ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-69-9
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈60g/piece
Formulario ≈60G/pieza
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Bi
Número MDL MFCD00134033
Sinónimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Bi]
Nombre IUPAC bismuto
Peso molecular (g/mol) 208.98
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Porcentaje de pureza 99.9%