Learn More
Lingote de bismuto indio estaño (metal de Field), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422797 500 g 500 g
15412797 100 g 100 g
15432797 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046895.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt%
Cantidad 500 g
Formulario Lingote
Información de solubilidad Insoluble in water.