Learn More
Lingote eutéctico de bismuto plomo indio Tin estaño, aleación 136, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466055 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15466055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018143.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot
Nombre de nota Alloy 136
Punto de fusión 58°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt%
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Formulario Lingote
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00210606
Porcentaje de pureza 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead