Learn More
Trifluorometanosulfonato de bismuto (III) (3:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate (3:1) |
| CAS | 88189-03-1 |
| Fórmula molecular | C3BiF9O9S3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Bismuth Triflate, Bismuth Tris(trifluoromethanesulfonate), Bismuth(3+) Triflate, Bismuth(3+) Trifluoromethanesulfonate, Bismuth(III) Triflate, Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Bismuth(3+) Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | [Bi+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | bismuto;trifluorometanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 656.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 655.8365 |