Learn More
terc-Pentilóxido de bismuto(III), +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339567 1 g 1 g
11349567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041203.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 124687-44-1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124687-44-1
Número MDL MFCD00151666
Sinónimo Bismuth(III) tert-amylate; Bismuth(III) tert-pentoxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) tert-pentyloxide
Punto de fusión 180°C (decomposition)
Color Gris
Punto de ebullición 63°C (at 10-4mmHg)(sublimation)
Fórmula lineal Bi(OC5H11)3
Cantidad 1 g
Número UN UN3181
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.41
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) tert-pentyloxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.