Learn More
Sulfuro de bismuto(III), masa gris, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Bismuth(III) sulfide is mainly used in solar cells, photodiode array and infrared spectroscopy. It is also applied in the manufacture of other bismuth compounds, additives for free-cutting steels and micro-electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) sulfide |
| Color | Gris |
| Forma física | Masa |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.15 |
| Densidad | 7.7 g/cm3 |
Seguridad y manipulación
- Bismuth(III) sulfide
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..