Learn More
Sulfato de bismuto(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443237 100 g 100 g
15433237 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22007.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7787-68-0 | Bi2O12S3 | 706.13 g/mol
The esterification of thujopsene with bismuth(III) sulfate in carboxylic acids yeilds esters in 30%. Bismuth(III) sulfateis used as analytics reagents and medicine, it is also used in pharmaceutical industry. It is used to determine other metal sulphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La esterificación de thujopseno con sulfato de bismuto(III) en ácidos carboxílicos produce ésteres en un 30 %. El sulfato de Bismuth(III) se utiliza como reactivo analítico y en la medicina, y también se utiliza en la industria farmacéutica. Se usa para determinar otras sales de sulfato metálicas.
Solubilidad
Soluble en ácido, insoluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-68-0
Fórmula molecular Bi2O12S3
Peso molecular (g/mol) 706.13
Número MDL MFCD00036140
Clave InChI BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
Nombre IUPAC dibismuto;trisulfato
SMILES [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) sulfate
Punto de fusión 405°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Densidad 5.08
Fórmula lineal Bi2(SO4)3
Índice Merck 14,1286
Información de solubilidad Soluble in acid,insoluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 706.13
Porcentaje de pureza 99%