Learn More
Sulfato de bismuto(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
The esterification of thujopsene with bismuth(III) sulfate in carboxylic acids yeilds esters in 30%. Bismuth(III) sulfateis used as analytics reagents and medicine, it is also used in pharmaceutical industry. It is used to determine other metal sulphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La esterificación de thujopseno con sulfato de bismuto(III) en ácidos carboxílicos produce ésteres en un 30 %. El sulfato de Bismuth(III) se utiliza como reactivo analítico y en la medicina, y también se utiliza en la industria farmacéutica. Se usa para determinar otras sales de sulfato metálicas.
Solubilidad
Soluble en ácido, insoluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) sulfate |
| Punto de fusión | 405°C (decomposition) |
| Cantidad | 25 g |
| Densidad | 5.08 |
| Fórmula lineal | Bi2(SO4)3 |
| Índice Merck | 14,1286 |
| Información de solubilidad | Soluble in acid,insoluble in water and ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 706.13 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- Bismuth(III) sulfate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..