Learn More
Sulfato de bismuto(III), 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15219876 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15219876 100 g 100 GR
15209876 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219876 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00€
    77.65€ / 100 g
    Ahorro 12.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7787-68-0 | Bi2O12S3 | 706.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-68-0
Fórmula molecular Bi2O12S3
Peso molecular (g/mol) 706.13
Número MDL MFCD00036140
Clave InChI BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
Nombre IUPAC dibismuto;trisulfato
SMILES [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) sulfate
Punto de fusión 405.0°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal Bi2(SO4)3
Índice Merck 15,1286
Formula Weight (peso de la fórmula) 706.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
RU– Solo para uso en investigación