Learn More
Sulfato de bismuto(III), 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) sulfate |
| Punto de fusión | 405.0°C |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min |
| Fórmula lineal | Bi2(SO4)3 |
| Índice Merck | 15,1286 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 706.13 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Grado | Pure |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.